Merck
324905
Sigma-Aldrich
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem
A cell-permeable antitumor antibiotic.
Szinonimák:
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem, 4ʹ-Epidoxorubicin, HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H29NO11 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
543.52 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
orange-red
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
Általános leírás
A cell-permeable, antitumor antibiotic. A stereoisomer of doxorubicin that exhibits reduced cardiotoxicity. Its antitumor actions are mediated by targeting topoisomerase II.
This product has been discontinued.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Antitumor antibiotic
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstiution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Luck, H.J., et al. 1996. Semin. Oncol.23, 33.
Sandri, M.I., et al. 1996. Br. J. Cancer73, 1518.
Boddy, A.V., et al. 1995. Eur. J. Cancer31A, 69.
Pouna, P., et al. 1995. Cancer. Chemother. Pharmacol.35, 257.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ramchandra Vigay Amnekar et al.
World journal of gastroenterology, 26(6), 598-613 (2020-02-28)
The prognosis of gastric cancer continues to remain poor, and epigenetic drugs like histone deacetylase inhibitors (HDACi) have been envisaged as potential therapeutic agents. Nevertheless, clinical trials are facing issues with toxicity and efficacy against solid tumors, which may be