Introducción a la SDS-PAGE - Separación de proteínas basada en el tamaño
Los geles de poliacrilamida se forman por la reacción de la acrilamida y la bis-acrilamida (N,N'-metilenobisacrilamida) que produce una matriz de gel muy reticulada. El gel actúa como un tamiz a través del cual se mueven las proteínas en respuesta al campo eléctrico. Las proteínas contienen una carga global positiva o negativa; esto permite el movimiento de una molécula de proteína hacia el punto isoeléctrico en el cual la molécula no tiene carga neta. Al desnaturalizar las proteínas y proporcionarlas una carga negativa uniforme, es posible separarlas en función de su tamaño a medida que migran hacia el electrodo positivo.
Figura 1.SDS-PAGE de muestras proteicas y marcador de proteínas con explosión de color(C1992)
Protocolo
Materiales y reactivos requeridos
- Cámara de electroforesis vertical con fuente de alimentación, placas de vidrio, espaciadores y peines
Reactivos necesarios | Componentes del reactivo | Referencia del producto |
---|---|---|
Disolución de acrilamida/bisacrilamida | Acrilamida 29,2 g Bisacrilamida 0,8 g | 01696 M7279 |
Tampones para preparación del gel | Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (para preparar el gel separador): Disuelva 18,15 g de base Tris en 80 ml de agua destilada. Ajuste el pH a 8,8 usando HCl 6N. Complete el volumen final hasta 100 ml con agua destilada. Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (para preparar gel concentrador): Disuelva 6 g de base Tris en 80 ml de agua destilada. Ajuste el pH a 6,8 usando HCl 6N. Complete el volumen final hasta 100 ml con agua destilada. | 93362 |
Tampón de carga Laemmli X2 | Azul de bromofenol 0,004% 2-mercaptoetanol 10% Glicerol 20 % SDS4% Tris-HCl 0,125 M | B5525 M3148 G5516 L3771 93362 |
10X Tampón de migración | Tris-HCl 25 mM Glicina 200 mM SDS 0,1 % (p/v) | 93362 G8898 L3771 |
SDS al 10 % | SDS | L3771 |
Persulfato de amonio 10 % | Persulfato de amonio | A3678 |
TEMED | TEMED | T9281 |
NOTA: La acrilamida y la bisacrilamida son de naturaleza neurotóxica. Todos los pasos deben realizarse con guantes exentos de polvo.
Preparación del gel
- Limpie las placas de vidrio y los espaciadores de la unidad de preparación del gel con agua desionizada y etanol.
- Monte las placas con los espaciadores en una superficie estable y uniforme.
- Prepare la disolución de gel separador utilizando los siguientes volúmenes (para 10 ml) dependiendo del porcentaje de gel requerido.
% de gel | Agua (ml) | 30% acrilamida (ml) | Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (ml) | SDS al 10% (µl) | APS al 10 % (µl) | TEMED*(µl) |
---|---|---|---|---|---|---|
8% | 4,6 | 2,6 | 2,6 | 100 | 100 | 10 |
10% | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 100 | 100 | 10 |
12% | 3,2 | 4,0 | 2,6 | 100 | 100 | 10 |
15 % | 2,2 | 5,0 | 2,6 | 100 | 100 | 10 |
*TEMED debe ser el último ingrediente en ser añadido |
- Vierta la disolución de gel en las placas montadas con los espaciadores. Para mantener una superficie de gel separador uniforme y horizontal, cubra la superficie con agua o isopropanol (I9516).
- Deje fijar el gel durante unos 20-30 minutos a temperatura ambiente.
- Prepare la disolución de gel concentrador utilizando los siguientes volúmenes (para 10 ml):
% de gel | Agua (ml) | 30% acrilamida (ml) | Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (ml) | SDS al 10% (µl) | APS al 10 % (µl) | TEMED*(µl) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 5,86 | 1,34 | 2,6 | 100 | 100 | 10 |
*TEMED debe ser el último ingrediente en ser añadido
- Deseche el agua o el isopropanol superpuesto sobre el gel separador
- Agregue disolución de gel concentrador al 5 % hasta que se desborde. Introduzca inmediatamente el peine asegurándose de que no queden burbujas de aire atrapadas en el gel o cerca de los pocillos.
- Deje fijar el gel durante unos 20-30 minutos a temperatura ambiente.
Preparación de las muestras
- A un volumen de muestra de proteínas (lisado celular o tisular), agregue el mismo volumen de tampón de carga.
- Hierva la mezcla anterior a 95 °C durante 5 min. Centrifugue a 16000 x g durante 5 minutos.
- Estas muestras se pueden conservar a -20 °C o se pueden utilizar para proceder con la electroforesis en gel.
Tinción del gel
Tinción con azul de Coomassie: La tinción de los geles proteicos con azul brillante de Coomassie R-250 es un procedimiento común para visualizar las proteínas resueltas en SDS-PAGE. Es muy sensible y es adecuada para la conservación prolongada de los geles.
Reactivos necesarios
- Disolución de fijación del gel (500 ml)
Metanol (M3641) 250 ml
Ácido acético glacial (695092) 50 ml
Agua, 200 ml
- Disolución de Coomassie
CBB R-250 (B6529) 0,1 %
Metanol (M3641) 40 %
Ácido acético glacial(695092) 10 %
Filtre la disolución de tinción utilizando papel filtrante Whatmann n.º 1.
- Disolución decolorante
Metanol(M3641) 50 ml
Ácido acético glacial (695092) 35 ml
- Solución de almacenamiento de gel
Ácido acético glacial(695092) 25 ml
Agua, 475 ml
Procedimiento
- Después de la electroforesis, coloque el gel en una bandeja de plástico que contenga la disoluciones de fijación. Coloque la bandeja en una plataforma basculante y deje fijar las proteínas durante 2 horas.
- Retire la disolución de fijación del gel y agregue la disolución de Coomassie. Colóquelo en una plataforma basculante y tiña el gel durante 2-4 horas.
- Después de la etapa de tinción, lave el gel varias veces con agua destilada para eliminar el exceso de colorante.
- Añada la disolución decolorante al gel. Colóquelo en la plataforma basculante y deje decolorar durante aproximadamente 4 horas hasta que se vean bandas azules claras sobre fondo claro.
- Después de decolorarlos, los geles pueden conservarse en disolución de almacenamiento de gel y fotografiarse según necesidad.
Tinción con plata
Ofrecemos un kit de tinción con plata muy sensible para la detección de proteínas adecuado para geles SDS-PAGE. Además, se necesitan los siguientes reactivos:
- Disolución de fijación
Etanol (E7023), 50 ml
Ácido acético, 10 ml
Agua, 40 ml
- Disolución de etanol al 30 % (E7023)
Procedimiento
- Después de la migración electroforética sumerja el gel en la disolución de fijación durante 40 minutos. La inmersión nocturna en el fijador producirá un fondo más claro.
- Retire la disolución de fijación y lave el gel durante 10 minutos con una disolución de etanol al 30% seguido de un lavado con agua ultrapura durante 10 minutos.
- Decante el agua e incube el gel en una disolución sensibilizadora durante 10 minutos.
- Retire la disolución sensibilizadora y lave el gel dos veces con agua, 10 minutos de duración cada lavado.
- Decante el agua y sumerja el gel durante 10 min en disolución de plata.
- Decante la disolución de plata y lave el gel en agua durante 1,5 minutos.
- Deseche el agua y sumerja el gel en una disolución reveladora durante 3 a 7 minutos.
- Agregue 5 ml de disolución de parada al revelador e incube durante 5 minutos. Retire la disolución reveladora/de parada y lave el gel en agua ultrapura durante 15 minutos.
- El gel se puede fotografiar y también conservar en agua ultrapura recién producida.
Para una tinción doble, tiña el gel con CBB R-250 seguido de la tinción de plata usando los procedimientos anteriores.
Tinciones fluorescentes: Ofrecemos las tinciones fluorescentes SYPRO y Lucy para la electroforesis de proteínas. Los geles pueden sumergirse en la tinción fluorescente en la oscuridad o bien el gel se puede mezclar con el tampón catódico durante la electroforesis.
Los protocolos de tinción dependerán del colorante que se utilice y los puede encontrar aquí:
Tinción reversible del gel
Las tinciones reversibles del gel permiten al usuario proceder a la inmunoelectrotransferencia (western blot) de las proteínas después de la SDS-PAGE.
Tinción R-PROB: R-PROB es un colorante único que detecta proteínas en los geles de PAGE y las transferencias western.
Reactivos necesarios:
- Kit reversible de detección de proteínas para membranas y geles de poliacrilamida(RPROB)
- Disolución de fijación (F7264)
- Ácido acético al 10 %
- EDTA 50 mM
Procedimiento
- Sumerja los geles después de la electroforesis en disolución fijadora durante 20 minutos. Repita este paso dos veces.
- Enjuague el gel en agua dos veces; cada lavado dura 30 minutos.
- Incube el gel en la disolución colorante durante 20-40 minutos con agitación suave.
- Lave el exceso de colorante en ácido acético al 10 %.
- Para decolorar, lave el gel con EDTA seguido de dos lavados de 15 minutos cada uno en agua o disolución de fijación.
Tinción de cobre: Para confirmar la migración y la separación de las proteínas, el gel puede teñirse con una tinción reversible como el CuCl2.
Reactivos necesarios
- Disolución de CuCl2 0,3 M
- Disolución Tris 0,25 M EDTA 0,25 M
Procedimiento
- Enjuague los geles después de la electroforesis en agua destilada durante un máximo de 30 minutos.
- Sumerja el gel en la disolución de CuCl2 0,3 M durante 10 minutos.
- Enjuague con agua desionizada.
- Las proteínas se pueden visualizar como zonas claras en un fondo azul.
- Para decolorar el gel por completo para la inmunoelectrotransferencia, lave los geles teñidos en disolución Tris 0,25 M y EDTA 0,25 M, pH 9, repetidamente.
- Mueva el gel decolorado al tampón de transferencia antes de proceder con el montaje de la transferencia.
Figura 2.Sistema de transferencia y electroforesis vertical
Network error: Failed to fetch
Método