Limpieza de reacción
La limpieza de las reacciones de PCR, los productos de la digestión con enzimas de restricción, las reacciones de secuenciación y los extractos de gel de agarosa y poliacrilamida es esencial para eliminar contaminantes como sales, enzimas, dNTP no incorporados, cebadores, bromuro de etidio, y otras impurezas que pueden interferir en los análisis posteriores. Se dispone de una selección de productos para limpiar el ADN y el ARN de reacciones enzimáticas o muestras prepurificadas para mayor flexibilidad y comodidad.
Más información sobre
- Kits de limpieza de un solo centrifugado GenElute™-E.
- Kit de limpieza de PCR GenElute™
- Placas de filtración para limpieza de PCR MultiScreen®
- Kit de extracción de gel GenElute™
- Kit de extracción de ADN del gel Montage
- Columnas y placas de limpieza de la reacción de secuenciación SigmaSpin®
- Placas de limpieza de reacción de secuenciación Montage y MultiScreen®
Products
Kits de limpieza GenElute™-E
Los kits de purificación de ADN GenElute™-E utilizan una técnica cromatográfica negativa que depende de la exclusión por tamaño para aislar y purificar el ácido nucleico en un único centrifugado.
- Secuencia de trabajo simplificada
- Reducción de los residuos de plástico y ausencia de aglutinantes o tampones de lavado peligrosos
- Envases ecológicos
- La cartera de productos incluye kits de limpieza de ADN y ARN
Kit de limpieza de PCR GenElute™
- El kit de limpieza para PCR GenElute™ está diseñado para la purificación rápida de productos de amplificación para PCR monocatenarios o bicatenarios. Este kit elimina el 99 % de los cebadores y otros componentes para purificar hasta 100 μl o 10 μg de ADN amplificado mediante PCR en 8 minutos, con recuperaciones de hasta el 95 %.
- El kit de limpieza para PCR GenElute™ de 96 pocillos permite la purificación de alto rendimiento de productos de PCR por vacío o centrifugación. Este kit incluye los reactivos necesarios para la purificación de productos de PCR muy puros. La recuperación del ADN es del 75 al 90 % para fragmentos de 100 a 10 000 pb con la eliminación de cebadores, dímeros de cebador, nucleótidos, sales y polimerasa.
Placas de filtración MultiScreen® para limpieza de PCR
Las placas de filtración para PCR MultiScreen® ofrecen soluciones rápidas y automatizables para la purificación mediante PCR de alto rendimiento, proporcionando una gran pureza y una gran recuperación.
- > 99,5 % de eliminación del cebador
- Placas filtrantes MultiScreen® PCR96 para muestras de 150 a 300 µl de volumen
- Placas filtrantes MultiScreen® PCR384 para muestras de 20 a 100 µl de volumen
- Placa filtrante de micropocillos Multiscreen® PCRµ96 recomendada para fragmentos pequeños (1 – 150 pb) y volúmenes más pequeños (20 – 150 µl)
Kit de extracción de gel GenElute™
El kit de extracción de gel GenElute™ está diseñado para la purificación rápida de fragmentos de ADN lineales y plasmídicos de geles de agarosa estándar o de fusión baja. Este kit también puede utilizarse para purificar el ADN de los geles de poliacrilamida.
- Une hasta 10 μg de ADN
- Recuperaciones de hasta el 80 %
- Pueden procesarse hasta 3,5 g de agarosa por columna
- Compatible con agarosa estándar y de fusión baja en tampón TAE o TBE
Kit Montage de extracción de ADN del gel
El kit Montage de extracción de ADN del gel es una solución rápida y eficaz para la recuperación de ADN completamente funcional de cortes de gel de agarosa. En un centrifugado de 10 minutos, el gel de agarosa que contiene el ADN de interés se fragmenta y comprime para extruir el ADN listo para la secuenciación o la clonación.
- Maximiza la recuperación del ADN de los cortes de gel de agarosa
- Un centrifugado de 10 minutos recupera el ADN completamente funcional
- El ADN purificado está listo para la clonación o la secuenciación
Columnas y placas de limpieza de la reacción de secuenciación SigmaSpin®
- Las columnas de limpieza SigmaSpin® posreacción son ideales para aplicaciones de menor rendimiento y proporcionan un método rápido, sencillo y muy eficiente para eliminar colorantes, exceso de sales y otros componentes no incorporados que interfieren en la reacción.
- Las placas de limpieza posreacción SigmaSpin™ de 96 pocillos proporcionan un método rápido, sencillo y muy eficiente para eliminar colorantes, exceso de sales y otros componentes no incorporados que interfieren en la reacción.
Placas de limpieza de reacción de secuenciación Montage y MultiScreen®
Los productos de limpieza Montage y MultiScreen® de la reacción de secuenciación incorporan una membrana de exclusión por tamaño patentada para producir productos de reacción de secuenciación muy purificados. Disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, las placas siguen un protocolo accionado por vacío y son compatibles con la automatización.
- Protocolo de 10 minutos al vacío
- Compatible con una gran variedad de muestras
- Optimizado para utilizarse con las químicas BigDye™
Recursos de productos relacionados
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.