Purificación de ARN
La purificación del ARN es un primer paso fundamental en muchos análisis debido a la fácil degradabilidad del ARN. Los kits de purificación de ARN GenElute™ permiten la purificación del ARN de una variedad de procedencias de forma rápida y eficiente con una degradación mínima, una máxima pureza y una recuperación y un rendimiento elevados. Los kits de purificación de ARN de un solo centrifugado GenElute™-E pueden utilizarse para limpiar preparaciones de ARN en un único centrifugado para aplicaciones de PCR y posteriores.
Más información sobre
Products
Kits de purificación de ARN GenElute™
Los kits de purificación de ARN GenElute™ clásicos utilizan sílice o carburo de silicio para unir fuertemente el ARN, lo que permite la eliminación de las proteínas y otros contaminantes biológicos mediante etapas de lavado. Los kits de purificación de ARNm utilizan oligo dT30 covalentemente unido a microesferas de poliestireno para capturar el ARNm poliadenilado mediante hibridación. Después del lavado, se eluye el ARN purificado. Se dispone de una amplia cartera de kits de purificación GenElute™ adaptados a tipos de muestra específicos, lo que permite la purificación de ARN total y ARNm de células, tejidos, suero, plasma, bacterias, virus y tejido vegetal.
Características:
- ARN de alto rendimiento y gran pureza con una degradación mínima
- Completa cartera de kits optimizados para la purificación de ARN total o ARNm a partir de una variedad de tipos de muestras
- Se ofrecen en una variedad de tamaños y formatos, desde kits de minipreparación, midipreparación y maxipreparación hasta kits de 96 pocillos de alto rendimiento
- Incluye kits para la copurificación de ARN/ADN
- Formatos al vacío y centrifugado
Kit de purificación de ARN de un solo centrifugado GenElute™-E.
Los kits de purificación de ARN GenElute™-E utilizan una técnica cromatográfica negativa que depende de la exclusión por tamaño para aislar y purificar el ácido nucleico en un único centrifugado. Moléculas más pequeñas como las proteínas quedan atrapadas en los poros de la fase estacionaria de la columna. Las moléculas de ARN más grandes atraviesan rápidamente la columna porque son demasiado grandes para entrar en los poros. Al aprovechar esta diferencia de tamaño, los kits de purificación GenElute™-E permiten la purificación del ARN en un solo centrifugado sin necesidad de varias etapas de unión y lavado.
Características:
- Método de purificación de ARN mediante cromatografía negativa basado en la exclusión por tamaño
- Secuencia de trabajo simplificada
- Protocolo rápido (3 minutos para un total de tiempo de preparación de 45 minutos)
- Menos impurezas químicas, sin disoluciones de lavado salinas caotrópicas ni alcohólicas que puedan inhibir procesos posteriores como la PCR
- Reducción de los residuos de plástico y ausencia de aglutinantes o tampones de lavado peligrosos
- Kits diseñados para la limpieza del ARN
Esenciales para la purificación de ARN
Se dispone de una variedad de reactivos para proteger el ARN de la degradación. El reactivo Stabilyser™ es una formulación patentada de detergentes y solutos optimizada para la extracción, la estabilización y el almacenamiento eficientes de proteínas, ADN y ARN de muestras tisulares. El reactivo RNaseZAP™ es un limpiador para eliminar las ARNasas del material de vidrio, las superficies de plástico, las encimeras y los pipeteadores. El reactivo RNAlater® es un reactivo acuoso, no tóxico para conservación de tejidos, que impregna rápidamente el tejido para estabilizar y proteger el ARN celular mediante la inactivación de la ARNasa. El reactivo RNAstable® se utiliza para recubrir el fondo de los tubos o los pocillos de almacenamiento, protegiendo cantidades de picogramos a microgramos de ARN a temperatura ambiente.
Recursos de productos relacionados
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
Seminarios virtuales relacionados
Vea nuestro breve seminario virtual para saber cómo el reactivo Stabilyser™ permite una lisis tisular eficiente y la estabilización de ARN de gran calidad y proteína funcionalmente activa.