Microesferas y nanopartículas poliméricas
Los nuevos sistemas de administración de fármacos basados en nanopartículas y microesferas poliméricas, así como en liposomas, han demostrado un gran potencial para mejorar los efectos terapéuticos de los fármacos. Los polímeros biodegradables con buena biocompatibilidad, como el poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA), el ácido poliláctico (PLA) y la policaprolactona (PCL), se han utilizado mucho en el desarrollo de sistemas particulados de administración de fármacos. Los principios farmacéuticos activos (API), ya sean medicamentos tradicionales o compuestos biológicos, pueden encapsularse en microesferas y nanopartículas, o fijarse a la superficie de las partículas para aplicaciones de administración de fármacos específicas como la liberación sostenida, la administración dirigida de medicamentos y la protección de los API contra la degradación prematura. Tras la administración de nanopartículas y micropartículas biodegradables cargadas de fármacos, el polímero biocompatible se degrada in vivo por hidrólisis del esqueleto éster en productos no tóxicos. La velocidad de liberación de los medicamentos puede modularse seleccionando el tipo adecuado de polímero y ajustando el proceso de encapsulación.
Recursos de productos relacionados
- Article: Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
- FAQs: Drug Delivery
Find answers to common questions about drug delivery. Review important points about encapsulation efficiency and loading capacity.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
This handbook is a guide for surface modification and bioconjugation of inorganic nanomaterials with applications in diagnostics.
- Article: RAFT Polymerization Procedures
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Article: RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
Controlled radical polymerization, which provides exquisite tuning of macromolecular size, structure, composition and architecture, with experimental convenience, has become one of the most indispensable tools for polymer chemists.
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Microesferas y nanopartículas poliméricas Degradex®
Ofrecemos microesferas y nanopartículas de PLGA y PCL Degradex® no marcadas y fluorescentes. Las microesferas y nanopartículas de PLGA no marcadas pueden utilizarse en formulaciones para la administración de medicamentos o ARN como agentes de control o pueden utilizarse para probar la compatibilidad del sistema antes de cargar un API en el transportador. Las nanopartículas y las microesferas fluorescentes pueden utilizarse en numerosas aplicaciones de diagnóstico y obtención de imágenes, como en:
- la detección de eventos de unión o mejora de la señal
- el rastreo de fluidos
- el seguimiento celular
- los estudios de fagocitosis
- la microscopia de fluorescencia
- la investigación para el descubrimiento de fármacos
- los transportadores de fármacos en los que los API pueden fijarse a la superficie de la partícula y administrarse
Tanto las partículas no marcadas como las fluorescentes tienen superficies funcionalizadas con grupos carboxilo que permiten la unión covalente de proteínas, péptidos, anticuerpos, antígenos y moléculas pequeñas.
Las microesferas y nanopartículas de poli(ácido láctico co-glicólico) (PLGA) y policaprolactona Degradex® son partículas poliméricas biodegradables y biocompatibles que están disponibles en diámetros comprendidos entre 100 nm y 50 μm. Las partículas Degradex® pueden utilizarse para confirmar la compatibilidad del transportador del medicamento antes de desarrollo de la formulación. Además, la funcionalización de superficie de las partículas con grupos carboxilo permite utilizar partículas Degradex® para tratamiento dirigido y aumentar el tiempo de circulación.
Nuestras partículas de poli(ácido láctico-coglicólico) (PLGA) fluorescentes con longitudes de onda de excitación/emisión de 460/500, 530/582, 644/665 y 780/820 nm permiten una fácil visualización de las partículas en aplicaciones de obtención de bioimágenes y biodiagnóstico, como el seguimiento celular, los estudios de fagocitosis, la microscopia fluorescente y el descubrimiento de fármacos. Ofrecemos partículas de PLGA fluorescentes verdes, naranjas, rojas y en el IR cercano en una gama de tamaños de 100 nm a 50 μm de diámetro.