Reactivos organoestánnicos
Los reactivos de organoestaño son fundamentales en el progreso de la síntesis orgánica en la búsqueda de la síntesis de compuestos naturales muy complejos y la creación de nuevas estructuras químicas y formaciones de enlaces conocidas. Los compuestos de organoestaño, también conocidos como estannanos, tienen al menos un enlace de estaño-carbono y son sintones utilizados con frecuencia en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas con paladio. Desde la primera comunicación de Stille en 1977, numerosas aplicaciones de los reactivos de organoestaño se han convertido en algo común en la formación de nuevos enlaces carbono-carbono (C-C) para la síntesis de productos naturales y otras moléculas pequeñas para el descubrimiento de fármacos.
La química del organoestaño sigue siendo un campo activo de investigación en química organometálica y tiene una amplia gama de aplicaciones farmacológicas, agroquímicas y de polimerización. Nuestros reactivos de organoestaño se utilizan para la generación de precursores del acoplamiento de Stille para obtener socios de acoplamiento más complejos y reacciones de deshalogenación para producir hidrocarburos en secuencias sintéticas tardías.
Products
Nuestra extensa cartera de compuestos de organoestaño incluye:
- Haluros de organoestaño
- Hidruros de organoestaño
- Óxidos e hidróxidos de organoestaño
- Estananos hipercoordinados
- Sales de triorganoestaño
También ofrecemos otros reactivos organometálicos para facilitar las reacciones de acoplamiento cruzado y el descubrimiento de nuevas metodologías de formación de enlaces. Para ver estos reactivos, visite nuestras páginas de los reactivos de organolitio, organocinc, organoaluminio y organosilicio.