Merck
FBS, suero bovino fetal
Campana de cultivo de tejidos gris que contiene un contador de células manual negro, una botella de medios cuadrada llena de un líquido rojo y una botella de medios cilíndrica llena hasta la mitad con un líquido rojo en primer plano. En el centro de la campana se observa una gradilla rosa con tres tubos transparentes, una placa transparente de seis pocillos con tres pocillos llenos con medio rojo y dos matraces en T llenos hasta la mitad con líquido rojo. Al fondo, una pistola de pipeta blanca, dos botellas cuadradas de medios llenas de líquido rojo o transparente y un Vortexer. A la izquierda, se observa un científico con bata blanca andando.
El suero bovino fetal (FBS) es el suplemento de crecimiento más utilizado para los medios de cultivo celular. Cuando se utiliza en concentraciones adecuadas, suministra muchos componentes definidos e indefinidos que han demostrado satisfacer requisitos metabólicos específicos para el cultivo de las células. El FBS es una mezcla compleja de biomoléculas constituida por factores de crecimiento, proteínas, oligoelementos, vitaminas y hormonas que son importantes para el crecimiento y el mantenimiento de las células en cultivo in vitro.
Nuestras categorías de selección de FBS facilitan la elección de un producto FBS adecuado para cualquier aplicación de cultivo celular, en función de parámetros relevantes como la γ-irradiación, el origen geográfico, la idoneidad para el cultivo de hibridomas o células de insecto, la necesidad de inactivación térmica o las pruebas para aplicaciones especiales.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Si utiliza FBS, medios o reactivos de Gibco o Life Technologies/Invitrogen, pulse aquí para encontrar nuestra referencia de repuesto.
Lágrima morada con una marca de verificación blanca y la palabra classic debajo
FBS Classic
Los productos FBS adecuados para aplicaciones de cultivo celular general se recogen en la cartera de productos FBS Classic. Estos productos incluyen sueros que tienen los siguientes atributos:
  • Deben pasar pruebas rigurosas de hasta 48 parámetros de calidad definidos, como endotoxinas y hemoglobina
  • Dializado
  • Despojado de carbón
  • Triple filtrado por 0,1 μm
  • EE.UU., USDA, Canadá, Australia y otras procedencias
Lágrima morada con una corona blanca dentro y la palabra premier debajo
FBS Premier
Para clientes que utilizan FBS en un proceso de biofabricación. Los productos se fabrican utilizando materias primas seleccionadas en instalaciones especializadas, empleando a menudo tecnologías de un solo uso.
Los productos FBS Premier vienen con niveles mejorados de documentación, incluidos los certificados de idoneidad EDQM. También se someten a pruebas de control de calidad y se liberan a niveles mejorados, especialmente después de ser irradiados con rayos gamma mediante nuestro proceso validado SER-TAIN.
  • Estrictos procedimientos analíticos y de liberación basados en directrices normativas reconocidas internacionalmente
  • Indicaciones de uso: Para investigación o fabricación ulterior
  • Origen EE.UU., Australia y Nueva Zelanda
Lágrima azul con una estrella blanca dentro y la palabra select debajo
FBS Select
Los productos designados como FBS Select están pre-calificados para cultivo celular y tisular especializado, como el enriquecimiento de los citoblastos, los cardiomiocitos y las células cultivadas para el desarrollo de inmunoterapias. Los productos FBS Select incluyen sueros que son:
  • Aptos para las células madre embrionarias EmbryoMax® ES
  • Aptos para las células madre mesenquimatosas
  • Analizados para detección de células HL-1
  • Con ultrabaja concentración de IgG
  • Dializados por ultrafiltración
  • FBS Superior, aprobado por la UE
Si desea saber cómo funcionará nuestro FBS en su aplicación, pulse aquí para solicitar una muestra.
Recursos relacionados
Página 1 de 3