1672905
USP
Tranylcypromine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt, Tranylcypromine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tranylcypromine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
Clave InChI
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Aplicación
- Tranylcypromine Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)