1504900
USP
Pentamidine isethionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Pentamidine isethionate salt, 1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pentamidine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
188-194 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Clave InChI
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)