1460328
USP
Nepafenac Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-{2-Amino-3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
familia API
nepafenac
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Nepafenac Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)