1453504
USP
Naltrexone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
naltrexone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
Clave InChI
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
Descripción general
Aplicación
- Methylnaltrexone Bromide
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Compounded Cream
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The detection and quantification of biomarkers are essential for medical diagnostics, environmental monitoring, and bioresearch.