1375207
USP
Maprotiline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-(γ-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
maprotiline
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
Clave InChI
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A2(6530)
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Maprotiline Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)