1342401
USP
Interferon Beta-1A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
familia API
interferon
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)