1311306
USP
Homopolymer Polypropylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Polypropylene
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Clave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)