Documentos clave
1249790
USP
Esomeprazole Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18NaN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
367.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
familia API
esomeprazole
fabricante / nombre comercial
USP
condiciones de almacenamiento
protect from light
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
Clave InChI
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Esomeprazole Sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)