1096666
USP
Carvedilol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9H-carbazole, 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carvedilol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C1OC1COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
Clave InChI
SVWKIGRDISDRLO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)