Z777248
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Nombre del producto
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size
material
stainless steel
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 404NP2-4605
packaging
1 ea of
parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
weak anion exchange phase
particle size
1.7 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
anion exchange
Categorías relacionadas
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)