Documentos clave
Z227250
Accesorios Supelco® PEEK
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Sinónimos:
PEEK Fitting
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 ea
Descripción general
Biocompatibles para toda conexión con tubo de 1/16 in..
Características y beneficios
Soporta hasta 6000 psi (420kg/ cm2)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1