Y0002309
Carbonato de calcio
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)