Key Documents
SU860019
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
Sinónimos:
9mm Threaded Vial Cap With Liner
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
fitting
thread for 9 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)