SAYB02
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 25)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Aplicación
Características y beneficios
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory under UKAS accreditation
- Traceable to international standards
- Available in 500 mL quantity with tamper evident packaging
- 18 months shelf life
- Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)