Merck
PHR9305
Supelco
1-Naphthol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Beilstein:
1817321
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
densidad de vapor
4.5 (120 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 94 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
1007 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
5 %
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Clave InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)