PHR9153
Articaine EP Impurity C
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride, Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)