PHR9002
1-[(2RS)-2-(Benzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazolium nitrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Miconazole Nitrate impurity H (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
miconazole
Línea del producto
TraceCERT®
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)CN3C=NC=C3.[O-][N+](O)=O
Clave InChI
LWUSMMBQCGNXTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)