PHL89866
Xanthotoxin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
8-Methoxypsoralen, 8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
148-150 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)