PHL84206
Chrysophanol 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Chrysophanol-8-O-β-D-glucopyranoside, Pulmatin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)C)O)C3=O
InChI
1S/C21H20O9/c1-8-5-10-14(11(23)6-8)18(26)15-9(16(10)24)3-2-4-12(15)29-21-20(28)19(27)17(25)13(7-22)30-21/h2-6,13,17,19-23,25,27-28H,7H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
WMMOMSNMMDMSRB-JNHRPPPUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)