PHL83895
Polygalaxanthone III
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2OC([C@@H](C([C@@H]2O)O)O)c3c(c4c(cc3O)Oc5c(cc(c(c5)O)OC)C4=O)O
InChI
1S/C25H28O15/c1-36-12-2-8-11(3-9(12)27)39-13-4-10(28)15(19(31)16(13)17(8)29)22-21(33)20(32)18(30)14(40-22)5-37-24-23(34)25(35,6-26)7-38-24/h2-4,14,18,20-24,26-28,30-35H,5-7H2,1H3/t14-,18-,20?,21-,22?,23+,24-,25-/m1/s1
Clave InChI
LLJUCXMVRPAONX-OHYANVNISA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)