PHL82564
Isobergapten
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Methoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyangelicin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c(c3c(c(c2)OC)C=CC(=O)O3)cc1
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3
Clave InChI
AJSPSRWWZBBIOR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)