Documentos clave
G005734
LC/MS Analysis of Selegiline and Amphetamines on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2320 psi (160 bar)
column temp.: 25 °C
detector: MS, ESI(+), SIR, m/z 136, 150, 188
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)