G005698
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)