G005668
LC/MS Analysis of Antipsychotic Drugs on Ascentis® Express RP Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] 5mM ammonium formate in 95:5 (v/v) methanol:water
gradient: held at 35% B for 0.5 min; 35 to 85% B in 5.5 min; held at 85% B for 1 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 4641 psi (320 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: 200 ng/mL in waler
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)