Documentos clave
G005413
HPLC Analysis of Testosterone and 1-Testosterone on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 10:90 water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)