G004431
LC/MS Analysis of Clenbuterol In Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T with Phospholipid Removal using HybridSPE® Phospholipid
application for SPE, application for LC-MS
About This Item
technique(s)
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
test parameters
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with clenbuterol enantiomers at 10 ng/mL
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample addition: 100 μL spiked rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile. Mix by vortexing the HybridSPE-PPT plate briefly.
elution: apply vacuum
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 QT; ESI(+), MRM: 184/104 m/z (phospholipids); 277.2/203.1 m/z (clenbuterol)
injection: 10 μL
suitability
application for LC-MS
application for SPE
application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Application
Legal Information
Application
SPE tube or plate
analytical column
standard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.