ERMBF445B
DP23211 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
product name
DP23211 Maize (nominal 100% GMO),
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please click on the below product number:
ERMBF445B
ERMBF445B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)