Merck
CRM90416
Supelco
Hexaconazol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-hexanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17Cl2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
314.21
Beilstein:
8328399
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3
Clave InChI
STMIIPIFODONDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)