CRM78293
Hexadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 105.3 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
395 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point 17.5-18.5 °C
densidad
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)