Merck
91011
Supelco
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NHC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Beilstein:
908935
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clave InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)