854977
Headspace Vials, Flat Bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
beveled finish clear glass vial
flat bottom
feature
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)