Key Documents
821488
TSKgel® SuperMultiporeHZ-M (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® HHR series GPC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® SuperMultiporeHZ-M, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 21488
parameter
0.4 mL/min flow rate
24 bar max. pressure
60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
4 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
The innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel SuperMultiporeHZ columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing chromatograms with inflection points. GPC chromatograms without inflection points . . . it will take some getting used to.
Las columnas de permeación en gel TSKgel H son estables en solventes con un amplio rango de polaridad. Las partículas no se hinchan ni encogen cuando el solvente se cambia de tolueno a metanol. Sin embargo, estas columnas no se pueden usar con solventes polares, tales como agua o mezclas de agua:metanol. Las partículas esféricas de poliestireno/divinilbenceno de 5 μm dan un mínimo de 16,000 platos para una columna de 30 cm x 7.8 mm DI. Se encuentran disponibles ocho tamaños de poro (Figura A), que varian desde un límite de exclusión de 2000 Dalton para columnas G1000HHR a más de 10,000,000 Dalton para columnas G7000HHR. Las cuatro columnas de lechos mixtos (H,L, M, N) trabajan linealmente dentro de un amplio rango de peso molecular, tanto para barrido de muestras como para análisis más formales.
Physical form
Column can only be used in THF solvent.
Other Notes
Uses guard 821489, available as a custom product. Please inquire.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)