82035-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
Materiales
PEEK hardware
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
8 mm × 3 mm
Matriz
polymeric particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
anion exchange
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)