Documentos clave
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® GMPW Series GFC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Precolumna TSKgel® DEAE-NPR, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion ClO4-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18253
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
2.5 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)