808600
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 8 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Productos recomendados
material
Pyrex frit
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 08600
16104
technique(s)
LPLC: suitable
pore size
10 μm
compatibility
Tosoh 8 mm ID Glass TSKgel Columns
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)