807573
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, Phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC TSKgel® fenil-5PW, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh Phenyl-5PW, 07573
parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
Phenyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-12
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
General description
Physical form
Legal Information
Application
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.