69135
Diisobutyl fumarate
analytical standard
Sinónimos:
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)