68995
Bis(2-ethylhexyl) adipate
analytical standard
Sinónimos:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Clave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)