64834-U
Threaded Midget Bubbler
volume 22 mL
Sinónimos:
Impinger/Bubbler
About This Item
Productos recomendados
descripción
marked intervals 15 mL
envase
pkg of 1
técnicas
active air sampling: suitable
Longitud
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
tapón diám.
20 mm
volumen
22 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)