Key Documents
64748
Supelco
Specialty Glass Column
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Sinónimos:
Drying Column with Reservoir, 200mm x 7mm ID x 9mm OD, 280mm Overall
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
Quality Level
technique(s)
LPLC: suitable
column L × O.D. × I.D.
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Descrito en el Protocolo US EPA - Cuando limpie o seque muestras para análisis de pesticidas o contaminantes prioritarios llene estas columnas con los adsorbentes apropiados.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)