58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-NH2, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L8
Línea del producto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
3% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Aplicación
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?