57492-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 60 mg (bed), volume 3 mL, pk of 54 ea
Sinónimos:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Productos recomendados
descripción
detection: MS friendly
Nivel de calidad
Línea del producto
Supel™
envase
pk of 54 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
425-500 m2/g
volumen
3 mL
peso
60 mg (bed)
tamaño de partícula
40-75 μm (>90%)
tamaño de poro
80-210 Å pore size
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.