Documentos clave
57133
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Si
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PE frit
polypropylene hardware
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 5 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
20 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)